Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dichloressigsäure 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

113060010 11306-0050 113062500 113060025
ACRO113060010EA 197 EUR InStock
ACRO113060010 ACRO11306-0050 ACRO113062500 ACRO113060025
Dichloressigsäure 99+%
Dichloressigsäure


Formel: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128.94 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 9…11 °C
Dichte: 1.56 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004223
CAS-Nummer: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03075
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤100 APHA
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge