Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,4-Dichloranilin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

113110010 113110050 113112500
ACRO113110010EA 182 EUR InStock
ACRO113110010 ACRO113110050 ACRO113112500
3,4-Dichloranilin 98%
3,4-Dichloranilin


Formel: C₆H₅Cl₂N
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 69…73 °C
Dichte: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 166 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007768
CAS-Nummer: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03079
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey to brown Crystals or flakes or crystalline mass and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation On anhydrous basis
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (On anhydrous basis)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge