Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,4-Dichlorbenzol 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

113190010 113190025
ACRO113190010EA 43.1 EUR InStock
ACRO113190010 ACRO113190025
1,4-Dichlorbenzol 99+%
1,4-Dichlorbenzol


Formel: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 52…56 °C
Dichte: 1.24 g/cm³
Flash-Pt: 67 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000604
CAS-Nummer: 106-46-7
EINECS: 203-400-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03082
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 55 °C
GC ≥99.0 %
UV Lambda max 528 nm (in Methanol)
Fluorescence max 547 nm (in Methanol)
Optimum lasing 563 nm (in Methanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient 104000 l/(mole.cm) (Lambda max)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge