Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dimethyldichlorsilan 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

113310010 113310050 113312500
ACRO113310010EA 107 EUR InStock
ACRO113310010 ACRO113310050 ACRO113312500
Dimethyldichlorsilan 99+%
Dimethyldichlorsilan


Formel: C₂H₆Cl₂Si
Siedepunkt: 70 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –76 °C
Dichte: 1,06 g/cm³
Flash-Pt: –9 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000491
CAS-Nummer: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1162
ADR: 3,II
REACH: 01-2119437250-51
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.95
BSC Certification Passes

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge