Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cyanguanidin 99.5%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


113810010 113810025 113810050 113810250
ACRO113810010EA 48.9 EUR InStock
ACRO113810010 ACRO113810025 ACRO113810050 ACRO113810250
Cyanguanidin 99.5%
Cyanguanidin


Formel: (H₂N)₂CNCN
Siedepunkt: 143 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 208…211 °C
Dichte: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008066
CAS-Nummer: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Merck Index: 13,03119
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 211 °C
Assay ≥99.4 % (ex N)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge