Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Terephthalonitril 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

113820250 113821000 113825000
ACRO113820250EA 31 EUR InStock
ACRO113820250 ACRO113821000 ACRO113825000
Terephthalonitril 98%
Terephthalonitril


Formel: C₈H₄N₂
Melting Pt: 222…227 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001810
CAS-Nummer: 623-26-7
EINECS: 210-783-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 223 to 230 °C
HPLC ≥97.5 %
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sulfur (S) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Impurity ≤0.2 % Carbonate (as Na2CO3)
Insoluble matter ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge