Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diethanolamin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

113920010 113920025 113920250
ACRO113920010EA 41.6 EUR InStock
ACRO113920010 ACRO113920025 ACRO113920250
Diethanolamin 99%
Diethanolamin


Formel: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 27…30 °C
Dichte: 1.0955 g/cm³
Flash-Pt: 176 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002843
CAS-Nummer: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
UN: 3259
ADR: 8 III
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge