Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diethylcarbonat 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

114220010 114220025 114225000 114220100 114221000
ACRO114220010EA 69.6 EUR InStock
ACRO114220010 ACRO114220025 ACRO114225000 ACRO114220100 ACRO114221000
Diethylcarbonat 99%
Diethylcarbonat


Formel: C₅H₁₀O₃
MW: 118.13 g/mol
Siedepunkt: 126…128 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –43 °C
Dichte: 0.975 g/cm³
Flash-Pt: 33 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009107
CAS-Nummer: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
UN: 2366
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03815
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 0.01 % Citric acid
Relative density (20/4°C) 1.026 to 1.036
Acid value ≤5 mg KOH/g

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge