Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Silberdiethyldithiocarbamat 99% zur Analyse

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

114290050 114290250 114291000
ACRO114290050EA 59.3 EUR InStock
ACRO114290050 ACRO114290250 ACRO114291000
Silberdiethyldithiocarbamat 99% zur Analyse
Silberdiethyldithiocarbamat


Formel: (C₂H₅)₂NCSSAg
Melting Pt: 172…175 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004929
CAS-Nummer: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.5% in pyridine) clear
Titration with NH4SCN ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge