Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,6-Dihydroxybenzoesäure 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

114881000 114885000 114880250
ACRO114881000EA 98.8 EUR InStock
ACRO114881000 ACRO114885000 ACRO114880250
2,6-Dihydroxybenzoesäure 97%
2,6-Dihydroxybenzoic acid


Formel: C₇H₆O₄
MW: 154.12 g/mol
Siedepunkt: 339
Melting Pt: 160…165 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002462
CAS-Nummer: 303-07-1
EINECS: 206-134-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C (Dec)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge