Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diisopropyl fluorophosphate 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

115230010
ACRO115230010EA 441 EUR InStock
ACRO115230010
Diisopropyl fluorophosphate 99%
Diisopropyl fluorophosphate


Formel: C₆H₁₄FO₃P
Siedepunkt: 62 °C (9 mmHg)
Melting Pt: –82 °C
Dichte: 1,055 g/cm³
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008873
CAS-Nummer: 55-91-4
UN: 3382
ADR: 6.1,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
GC ≥98.5 %
Melting point 77 to 83 °C
NMR (31P-NMR) ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge