Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,5-Dimethoxybenzoesäure 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

115460250 115461000 AC11546.1 115460050
ACRO115460250EA 52.7 EUR InStock
ACRO115460250 ACRO115461000 MAYBAC11546.1 ACRO115460050
3,5-Dimethoxybenzoesäure 99%
3,5-Dimethoxybenzoic acid


Formel: C₉H₁₀O₄
Siedepunkt: 341 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 182…185 °C
Dichte: 1,423 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002502
CAS-Nummer: 1132-21-4
EINECS: 214-473-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 185 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge