4-(Dimethylamino)antipyrin 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
115740050 115741000 115740010 115740250
ACRO115740050EA 21.6 EUR InStock
ACRO115740050 ACRO115741000 ACRO115740010 ACRO115740250
4-(Dimethylamino)antipyrin 97%
4-(Dimethylamino)antipyrin
Formel: C₁₃H₁₇N₃O
Melting Pt: 105…110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003142
CAS-Nummer: 58-15-1
EINECS: 200-365-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00495
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Specific optical rotation -15° to -18° (20 °C, 589 nm) (c=10, EtOH)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge