Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3-Dimethylbutan 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

116100050 116101000 116100010
ACRO116100050EA 23.5 EUR InStock
ACRO116100050 ACRO116101000 ACRO116100010
2,3-Dimethylbutan 98+%
2,3-Dimethylbutane


Formel: C₆H₁₄
MW: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 58 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –129 °C
Dichte: 0.662 g/cm³
Flash-Pt: –29 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008925
CAS-Nummer: 79-29-8
EINECS: 201-193-6
UN: 2457
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3740 to 1.3760 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..