Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3-Dimethylnaphthalin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


116450050 116450010
ACRO116450050EA 188 EUR InStock
ACRO116450050 ACRO116450010
2,3-Dimethylnaphthalin 97%
2,3-Dimethylnaphthalene


Formel: C₁₂H₁₂
Siedepunkt: 269 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 102…104 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004119
CAS-Nummer: 581-40-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 106 °C
GC ≥96.0 %
Nitrate (NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge