Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,4-Xylenol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

116581000 116585000 116580025
ACRO116581000EA 32.2 EUR InStock
ACRO116581000 ACRO116585000 ACRO116580025
3,4-Xylenol 99%
3,4-Xylenol


Formel: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 227 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 63…67 °C
Dichte: 0.983 g/cm³
Flash-Pt: 80 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002304
CAS-Nummer: 95-65-8
EINECS: 202-439-5
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to brown Crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥98.5 %
Color scale ≤250 APHA
Residue after ignition ≤0.005 %
Hydrocarbons Passes test
Chlorobenzene (C6H5Cl) ≤0.01 %
Nitrobenzene (C6H5NO2) (Limit about 0.001 %) Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge