Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,5-Dimethylthiophen 98.5%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

116880250 116881000 116880050
ACRO116880250EA 95.6 EUR InStock
ACRO116880250 ACRO116881000 ACRO116880050
2,5-Dimethylthiophen 98.5%
2,5-Dimethylthiophene


Formel: C₆H₈S
Siedepunkt: 134…136 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –63 °C
Dichte: 0,984 g/cm³
Flash-Pt: 23 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005452
CAS-Nummer: 638-02-8
EINECS: 211-313-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Nitrite (NO2) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Strontium (Sr) ≤500 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge