Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,3-Dimethylharnstoff 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


116910010 116911000
ACRO116910010EA 60 EUR InStock
ACRO116910010 ACRO116911000
1,3-Dimethylharnstoff 98%
1,3-Dimethylharnstoff


Formel: C₃H₈N₂O
MW: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 268
Melting Pt: 101…105 °C
Flash-Pt: 157 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008286
CAS-Nummer: 96-31-1
EINECS: 202-498-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
HPLC ≥97.5 %
Carboniz. sub. by hot H2SO4 (tartrates, etc) Passes test
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Oxalate (C2O4) (limit about 0.05%) Passes test
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge