Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diphenylcarbonat 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

117230010 117231000 117230025 117230100
ACRO117230010EA 69.4 EUR InStock
ACRO117230010 ACRO117231000 ACRO117230025 ACRO117230100
Diphenylcarbonat 99%
Diphenylcarbonat


Formel: C₁₃H₁₀O₃
Siedepunkt: 301…302 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 78…81 °C
Dichte: 1,272 g/cm³ (14 °C)
Flash-Pt: 168 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003037
CAS-Nummer: 102-09-0
EINECS: 203-005-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07433
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.003 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
Dilution test passes test
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfite (SO3) passes test
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.4 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge