Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Ethoxybenzamid 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


117870050 117871000
ACRO117870050EA 26.1 EUR InStock
ACRO117870050 ACRO117871000
2-Ethoxybenzamid 97%
2-Ethoxybenzamid


Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 333 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 129…134 °C
MDL Number: MFCD00007977
CAS-Nummer: 938-73-8
EINECS: 213-346-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
HPLC ≥96.0 %
Ferro compounds ≤0.05 % as ferrocyanide ion ¢Fe(CN)6!4-
Insoluble matter ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge