Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bis(2-ethoxyethyl)ether 98+%, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

117900010 117900025 117905000 117900100
ACRO117900010EA 74 EUR InStock
ACRO117900010 ACRO117900025 ACRO117905000 ACRO117900100
Bis(2-ethoxyethyl)ether 98+%, reinst
Bis(2-ethoxyethyl)ether


Formel: C₈H₁₈O₃
MW: 162.23 g/mol
Siedepunkt: 180…190 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –44.3 °C
Dichte: 0.9 g/cm³
Flash-Pt: 82 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009254
CAS-Nummer: 112-36-7
EINECS: 203-963-7
Merck Index: 13,03145
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.05 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.015 %
Peroxides ≤0.0015 % (as H2O2)
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge