Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethoxymethylenmalononitril 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

117921000 117925000
ACRO117921000EA 97.8 EUR InStock
ACRO117921000 ACRO117925000
Ethoxymethylenmalononitril 98%
Ethoxymethylenmalononitril


Formel: C₆H₆N₂O
MW: 122.13 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 63…69 °C
Flash-Pt: 155 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001854
CAS-Nummer: 123-06-8
EINECS: 204-597-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange-brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥97.5 %
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge