Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tricain-Methansulfonat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

118000100 118000500 118002500
ACRO118000100EA 62.6 EUR InStock
ACRO118000100 ACRO118000500 ACRO118002500
Tricain-Methansulfonat 98%
Tricain-Methansulfonat


Formel: C₁₀H₁₅NO₅S
MW: 261.29 g/mol
Melting Pt: 146…150 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013176
CAS-Nummer: 886-86-2
EINECS: 212-956-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
Solubility (5% in Water) Clear solution
Titration with NaOH ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge