Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylbrompyruvat 80-85%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

118150250 118151000
ACRO118150250EA 71.4 EUR InStock
ACRO118150250 ACRO118151000
Ethylbrompyruvat 80-85%
Ethylbrompyruvat


Formel: BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
Siedepunkt: 100…102 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,55 g/cm³
Flash-Pt: 98 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000204
CAS-Nummer: 70-23-5
EINECS: 200-729-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to pink-red Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤1.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Mercury (Hg) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Heavy metals (as Ag) ≤20 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge