Ethyl-4-piperidincarboxylat 98+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
118640250 118641000
ACRO118640250EA 41.7 EUR InStock
ACRO118640250 ACRO118641000
Ethyl-4-piperidincarboxylat 98+%
Ethyl-4-piperidincarboxylat
Formel: C₈H₁₅NO₂
Siedepunkt: 95…98 °C (7 mmHg)
Dichte: 1,02 g/cm³
Flash-Pt: 80 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006003
CAS-Nummer: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4605 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge