Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylpropiolat 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

118900050 118900250 118901000
ACRO118900050EA 42.2 EUR InStock
ACRO118900050 ACRO118900250 ACRO118901000
Ethylpropiolat 99%
Ethylpropiolat


Formel: C₅H₆O₂
Siedepunkt: 120 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 9 °C
Dichte: 0,968 g/cm³
Flash-Pt: 23 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009184
CAS-Nummer: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge