Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethyltrifluoracetat 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

119020250 119021000 119025000 119020025
ACRO119020250EA 39.1 EUR InStock
ACRO119020250 ACRO119021000 ACRO119025000 ACRO119020025
Ethyltrifluoracetat 99%
Ethyltrifluoracetat


Formel: C₄H₅F₃O₂
MW: 142.08 g/mol
Siedepunkt: 60…62 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –78 °C
Dichte: 1.194 g/cm³
Flash-Pt: –1 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000419
CAS-Nummer: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 3272
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge