Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylvinylether 99% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

119080010 119080025 119082500
ACRO119080010EA 76.9 EUR InStock
ACRO119080010 ACRO119080025 ACRO119082500
Ethylvinylether 99% stabilisiert
Ethylvinylether


Formel: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 36 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –116 °C
Dichte: 0.75 g/cm³
Flash-Pt: –45 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009248
CAS-Nummer: 109-92-2
EINECS: 203-718-4
UN: 1302
ADR: 3 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % KOH

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge