Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Farnesol (Isomerengemisch) 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


119120250 119121000
ACRO119120250EA 39.4 EUR InStock
ACRO119120250 ACRO119121000
Farnesol (Isomerengemisch) 96%
Farnesol (Isomerengemisch)


Formel: C₁₅H₂₆O
MW: 222.37 g/mol
Siedepunkt: 149 °C (4 mmHg)
Dichte: 0.8865 g/cm³
Flash-Pt: 96 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002918
CAS-Nummer: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.884 to 0.89 kg/l
GC ≥95 % (sum of geometric isomers)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge