Ferrocen 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
119141000 119145000 119140025
ACRO119141000EA 63 EUR InStock
ACRO119141000 ACRO119145000 ACRO119140025
Ferrocen 98%
Ferrocen
Formel: C₁₀H₁₀Fe
MW: 186.04 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 173…176 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001427
CAS-Nummer: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,04070
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange-brown Crystalline powder or crystals (May become lumpy on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 176 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge