Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Fluoranilin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

119291000 119295000 119290250
ACRO119291000EA 49.2 EUR InStock
ACRO119291000 ACRO119295000 ACRO119290250
4-Fluoranilin 98%
4-Fluoranilin


Formel: C₆H₆FN
MW: 111.12 g/mol
Siedepunkt: 187 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –1.9 °C
Dichte: 1.157 g/cm³
Flash-Pt: 73 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007829
CAS-Nummer: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
UN: 2941
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04196
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to red-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge