Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Fluorphenol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

119540100 119541000 119545000
ACRO119540100EA 24 EUR InStock
ACRO119540100 ACRO119541000 ACRO119545000
2-Fluorphenol 98%
2-Fluorphenol


Formel: C₆H₅FO
MW: 112.1 g/mol
Siedepunkt: 152 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 16.1 °C
Dichte: 1.256 g/cm³
Flash-Pt: 46 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002155
CAS-Nummer: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5134 to 1.5154 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0003 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge