Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Girard-Reagenz T (Carbazoylmethyltrimethylammoniumchlorid) 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

119870500 119872500
ACRO119870500EA 34.2 EUR InStock
ACRO119870500 ACRO119872500
Girard-Reagenz T (Carbazoylmethyltrimethylammoniumchlorid) 99%
Girard-Reagenz T (Carbazoylmethyltrimethylammoniumchlorid)


Formel: C₅H₁₄ClN₃O
MW: 167.64 g/mol
Melting Pt: 188…192 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012009
CAS-Nummer: 123-46-6
EINECS: 204-629-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 192 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge