Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D-(+)-Glucosamin-hydrochlorid 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


119900100 119901000 119905000 119900025
ACRO119900100EA 30.6 EUR InStock
ACRO119900100 ACRO119901000 ACRO119905000 ACRO119900025
D-(+)-Glucosamin-hydrochlorid 98+%
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder


Formel: C₆H₁₃NO₅
Melting Pt: 190…194 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135831
CAS-Nummer: 66-84-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (105°C, 2 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +70.0° to +73.0° (20°C, 589 nm) (c=2.5, H2O) (after 3 h)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dry substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge