Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(-)-Glutathion (reduzierte Form) 98% zur Analyse, reduziert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


120000010 120000050 120000250 120001000 120005000
ACRO120000010EA 32.6 EUR InStock
ACRO120000010 ACRO120000050 ACRO120000250 ACRO120001000 ACRO120005000
L(-)-Glutathion (reduzierte Form) 98% zur Analyse, reduziert
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)


Formel: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Melting Pt: 182…192 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00065939
CAS-Nummer: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 192 °C (Dec)
Titration Iodimetric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 % (800 °C)
Specific optical rotation -15.5° to -17.5° (20 °C, 589 nm) (c=4, H2O)
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge