Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Glycinethylester Hydrochlorid (H-Gly-OEt.HCl) 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


120091000 120095000 120090025
ACRO120091000EA 31.5 EUR InStock
ACRO120091000 ACRO120095000 ACRO120090025
Glycinethylester Hydrochlorid (H-Gly-OEt.HCl) 99%
Glycinethylester Hydrochlorid (H-Gly-OEt.HCl)


Formel: C₄H₁₀ClNO₂
Melting Pt: 145…148 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012871
CAS-Nummer: 623-33-6
EINECS: 210-787-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 148 °C
Loss on drying ≤0.5 %
pH ≥3 (1 % in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Free acid (HCl) ≤0.4 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge