Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Glycoluril 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

120130250 120131000 120135000
ACRO120130250EA 29.4 EUR InStock
ACRO120130250 ACRO120131000 ACRO120135000
Glycoluril 97%
Glycoluril


Formel: C₄H₆N₄O₂
MW: 142.12 g/mol
Siedepunkt: 862 °C (760 mmHg)
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005539
CAS-Nummer: 496-46-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 % (N)
NMR consistent with structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge