Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Guanidiniumcarbonat 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

120220010 120222500 120220051
ACRO120220010EA 74.1 EUR InStock
ACRO120220010 ACRO120222500 ACRO120220051
Guanidiniumcarbonat 99+%
Guanidiniumcarbonat


Formel: C₃H₁₂N₆O₃
Melting Pt: 267…270 °C
Dichte: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013029
CAS-Nummer: 593-85-1
EINECS: 209-813-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
HPLC ≥97.5 %
pH 10.5 to 11.5 (1 % in water)
Specific optical rotation -9° to -14.5° (20°C, 589 nm) (c=4 in H2O)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..