Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-2-Heptanol 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

120370500 120370010 120372500
ACRO120370500EA 30.3 EUR InStock
ACRO120370500 ACRO120370010 ACRO120372500
(±)-2-Heptanol 99+%
(±)-2-Heptanol


Formel: C₇H₁₆O
MW: 116.2 g/mol
Siedepunkt: 160…162 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.8175 g/cm³
Flash-Pt: 59 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004587
CAS-Nummer: 543-49-7
EINECS: 208-844-3
UN: 1987
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04682
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20°C) 0.816 to 0.819

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge