Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sorbinsäure 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

120530010 120531000 120532500 120535000
ACRO120530010EA 168 EUR InStock
ACRO120530010 ACRO120531000 ACRO120532500 ACRO120535000
Sorbinsäure 99%
Sorbinsäure


Formel: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
MW: 112.13 g/mol
Siedepunkt: 228
Melting Pt: 132…135 °C
Flash-Pt: 127 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002703
CAS-Nummer: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 13,08793
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 135 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (On anhydrous substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge