Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L-Histidin-Methylester-dihydrochlorid 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

120820250 120821000 120820050
ACRO120820250EA 87.2 EUR InStock
ACRO120820250 ACRO120821000 ACRO120820050
L-Histidin-Methylester-dihydrochlorid 97%
L-Histidine methyl ester dihydrochloride
CAS No.: 7389-87-9


Formel: C₇H₁₁N₃O₂
Melting Pt: 207 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012701
CAS-Nummer: 7389-87-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=2, water)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge