Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diethylenglycol 99%, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

121160010 121160025 121160100
ACRO121160010EA 50.1 EUR InStock
ACRO121160010 ACRO121160025 ACRO121160100
Diethylenglycol 99%, reinst
Diethylenglycol


Formel: C₄H₁₀O₃
MW: 106.12 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 1.11 g/cm³
Flash-Pt: 143 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002882
CAS-Nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.01 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge