Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Hydroxyindol 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

121270010 121272500 121270050
ACRO121270010EA 37.1 EUR InStock
ACRO121270010 ACRO121272500 ACRO121270050
5-Hydroxyindol 97%
5-Hydroxyindol


Formel: C₈H₇NO
Melting Pt: 105…110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005677
CAS-Nummer: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge