5-Hydroxy-3-indolylessigsäure 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
121280010 121282500 121280050
ACRO121280010EA 202 EUR InStock
ACRO121280010 ACRO121282500 ACRO121280050
5-Hydroxy-3-indolylessigsäure 99%
5-Hydroxy-3-indolylessigsäure
Formel: C₁₀H₉NO₃
Melting Pt: 162…165 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005639
CAS-Nummer: 54-16-0
EINECS: 200-195-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 165 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge