Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Maltol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

121550250 121551000 121550050 121555000
ACRO121550250EA 42 EUR InStock
ACRO121550250 ACRO121551000 ACRO121550050 ACRO121555000
Maltol 99%
Maltol


Formel: C₆H₆O₃
MW: 126.11 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (100 mmHg)
Melting Pt: 160…164 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006578
CAS-Nummer: 118-71-8
EINECS: 204-271-8
Merck Index: 13,05735
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
UV at 240 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge