Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Hydroxy-1-naphthaldehyd tech.

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

121601000 121605000
ACRO121601000EA 49 EUR InStock
ACRO121601000 ACRO121605000
2-Hydroxy-1-naphthaldehyd tech.
2-Hydroxy-1-naphthaldehyd


Formel: C₁₁H₈O₂
Siedepunkt: 192 °C (27 mmHg)
Melting Pt: >77 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004005
CAS-Nummer: 708-06-5
EINECS: 211-902-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Moist powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥77 °C (on dry basis)
Water 25 to 60 % (K.F.)
HPLC ≥93 % (on dry basis)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge