Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-(Hydroxymethyl)indol 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

122190050 122190250
ACRO122190050EA 59 EUR InStock
ACRO122190050 ACRO122190250
3-(Hydroxymethyl)indol 97%
3-(Hydroxymethyl)indole


Formel: C₉H₉NO
Melting Pt: 92…94 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005632
CAS-Nummer: 700-06-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to light orange Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 100 °C
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge