Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Inosin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


122250100 122250250 122251000 122252500
ACRO122250100EA 63.6 EUR InStock
ACRO122250100 ACRO122250250 ACRO122251000 ACRO122252500
Inosin 99%
Inosin


Formel: C₁₀H₁₂N₄O₅
MW: 268.23 g/mol
Melting Pt: 212…213 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066770
CAS-Nummer: 58-63-9
EINECS: 200-390-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
UV spectrophotometry Molar absorptivity 12200 +/- 2%, on dry substance
UV transmittance ≥98 % (c=1, H2O, 430 nm, 1 cm cell)
Ratio of Absorbances 0.22 to 0.26 (A280/A260)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge