Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Iodacetamid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

122270050 122270250 122271000 122275000
ACRO122270050EA 31.4 EUR InStock
ACRO122270050 ACRO122270250 ACRO122271000 ACRO122275000
Iodacetamid 98%
Iodacetamid


Formel: ICH₂CONH₂
MW: 184.96 g/mol
Siedepunkt: 266
Melting Pt: >90 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008028
CAS-Nummer: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2923
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥90 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex I)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge