Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Iodanilin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

122300050 122300250 122301000
ACRO122300050EA 40.2 EUR InStock
ACRO122300050 ACRO122300250 ACRO122301000
2-Iodanilin 98%
2-Iodanilin


Formel: C₆H₆IN
MW: 219.02 g/mol
Siedepunkt: 263
Melting Pt: 53…58 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007680
CAS-Nummer: 615-43-0
EINECS: 210-426-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge